2-Methoxyethylcyanacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
411477-25ML
SIAL411477-25MLEA
39.1
EUR
SIAL411477-25ML
2-Methoxyethylcyanacetat, Sigma-Aldrich®
2-Methoxyethylcyanacetat
Formel:
C₆H₉NO₃ |
MDL Number:
MFCD00071550 CAS-Nummer: 10258-54-5 EINECS: 233-597-3 |