4'-Aminoacetanilid Hydrochlorid
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBSB00801EEEA
0
EUR
MAYBSB00801EE
MAYBSB00801.10
MAYBSB00801.1
4'-Aminoacetanilid Hydrochlorid
4'-Aminoacetanilid Hydrochlorid
Formel:
C₈H₁₁ClN₂O |
MDL Number:
MFCD00050695 CAS-Nummer: 43036-07-3 EINECS: 256-052-1 |