N-(4-Sulfanylphenyl)acetamid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
SIALA8201-1GEA 33.2 EUR
SIALA8201-1G
N-(4-Sulfanylphenyl)acetamid, Sigma-Aldrich®
4-Acetamidothiophenol
Formel: C₈H₉NOS
Molekulargewicht: 167,2282 g/mol
MDL Number: MFCD00004848
CAS-Nummer: 1126-81-4
EINECS: 214-427-7