N-Boc-N-propyl-ethylendiamin 96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H52328.MDEA
218
EUR
H52328.MD
H52328.03
N-Boc-N-propyl-ethylendiamin 96%
N-Boc-N-propyl-ethylendiamin
Formel:
C₁₀H₂₂N₂O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06658368 CAS-Nummer: 105628-64-6 |