Methylisocyanacetat 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
H31069.03EA
38.5
EUR
H31069.03
H31069.06
Methylisocyanacetat 95%
Methylisocyanacetat
Formel:
C₄H₅NO₂ Molekulargewicht: 99,09 g/mol Siedepunkt: 75…76 °C (10 mmHg) Dichte: 1,09 Flammpunkt: 84 °C (183 °F) |
MDL Number:
MFCD00000006 CAS-Nummer: 39687-95-1 EINECS: 254-593-8 ADR: 8,II |