Methylisocyanacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL238880-5GEA 147 EUR
SIAL238880-5G SIAL238880-1G
Methylisocyanacetat, Sigma-Aldrich®
Methylisocyanacetat
Formel: C₄H₅NO₂
Molekulargewicht: 99,09 g/mol
MDL Number: MFCD00000006
CAS-Nummer: 39687-95-1
EINECS: 254-593-8