N-Boc-ethylendiamin 98% may cont up to 5% tert-butanol
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: t-boc-N-EDA
L19947.06EA 90.7 EUR
L19947.06 L19947.14
N-Boc-ethylendiamin 98% may cont up to 5% tert-butanol
N-Boc-ethylendiamin
Formel: C₇H₁₆N₂O₂
Molekulargewicht: 160,22
Siedepunkt: 72 °C (0,1 mmHg)
Dichte: 1,016
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00191871
CAS-Nummer: 57260-73-8
EINECS: 000-000-0
ADR: 8,III