N-Boc-ethylendiamin
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: t-boc-N-EDA
MAYBAW00372.250EA 0 EUR
MAYBAW00372.250 MAYBAW00372DA
N-Boc-ethylendiamin
N-Boc-ethylendiamin
Formel: C₇H₁₆N₂O₂
Molekulargewicht: 160,22
MDL Number: MFCD00191871
CAS-Nummer: 57260-73-8