N-Boc-ethylendiamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: t-boc-N-EDA
SIAL15369-1GEA 87 EUR
SIAL15369-1G SIAL15369-5G SIAL15369-25G
N-Boc-ethylendiamin, Sigma-Aldrich®
N-Boc-ethylendiamin
Formel: C₇H₁₆N₂O₂
Molekulargewicht: 160,22 g/mol
MDL Number: MFCD00191871
CAS-Nummer: 57260-73-8