N-Boc-ethylendiamin Hydrochlorid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
L19485.06EA 296 EUR
L19485.06 L19485.03
N-Boc-ethylendiamin Hydrochlorid 98%
N-Boc-ethylendiamin Hydrochlorid
Formel: C₇H₁₇ClN₂O₂
Molekulargewicht: 196,68
Schmelzpunkt: 148…151 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01076129
CAS-Nummer: 79513-35-2
EINECS: 000-000-0