Ethylglycolat 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
ACRO410080250EA
116
EUR
ACRO410080250
ACRO410081000
ACRO410085000
Ethylglycolat 95%
Ethylglycolat
Formel:
C₄H₈O₃ Molekulargewicht: 104,11 g/mol Siedepunkt: 158…159 °C (760 mmHg) Dichte: 1,08 g/cm³ Flammpunkt: 62 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00021970 CAS-Nummer: 623-50-7 EINECS: 210-798-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4170 to 1.4200 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |