Ethylglycolat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Ethyl Hydroxyacetate, Hydroxyacetic Acid Ethyl Ester, Glycolic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-hydroxyacetate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
364843-25G 364843-5G
SIAL364843-25GEA 247 EUR
SIAL364843-25G SIAL364843-5G
Ethylglycolat, Sigma-Aldrich®
Ethylglycolat
Formel: C₄H₈O₃
Molekulargewicht: 104.11 g/mol
MDL Number: MFCD00021970
CAS-Nummer: 623-50-7
EINECS: 210-798-4