Methylglycolat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
A17870.06EA 59 EUR
A17870.06 A17870.22 A17870.14
Methylglycolat ≥98%
Methylglycolat
Formel: C₃H₆O₃
Molekulargewicht: 90,08 g/mol
Siedepunkt: 150…151 °C
Dichte: 1,184
Flammpunkt: 67 °C (152 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004667
CAS-Nummer: 96-35-5
EINECS: 202-502-7