Methylglycolat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL325260-5GEA 52.3 EUR
SIAL325260-5G SIAL325260-25G
Methylglycolat, Sigma-Aldrich®
Methylglycolat
Formel: C₃H₆O₃
Molekulargewicht: 90,08 g/mol
MDL Number: MFCD00004667
CAS-Nummer: 96-35-5
EINECS: 202-502-7