Natriumglycolat 97%
Lieferant: Thermo Scientific
ACRO351570250EA
25.2
EUR
ACRO351570250
ACRO351571000
Natriumglycolat 97%
Natriumglycolat
Formel:
C₂H₃NaO₃ Molekulargewicht: 98,03 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00065358 CAS-Nummer: 2836-32-0 EINECS: 220-624-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to cream Powder and/or lumps |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | 96.0 to 104.0 % |