Diethylcyanamid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL213810-10GEA 152 EUR
SIAL213810-10G
Diethylcyanamid, Sigma-Aldrich®
Diethylcyanamid
Formel: C₅H₁₀N₂
MDL Number: MFCD00001769
CAS-Nummer: 617-83-4
EINECS: 210-532-7