Dimethylcyanamid 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
ACRO200210050EA
32.2
EUR
ACRO200210050
ACRO200211000
Dimethylcyanamid 97%
Dimethylcyanamid
Formel:
C₃H₆N₂ Schmelzpunkt: –41 °C Flammpunkt: 58 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001767 CAS-Nummer: 1467-79-4 EINECS: 215-991-7 UN-Nummer: 2929 ADR: 6.1,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4090 to 1.4110 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.1 % (K.F.) |
GC | ≥96.0 % |