Methansulfonamid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
A10885.09EA
33.1
EUR
A10885.09
A10885.18
A10885.30
A10885.36
Methansulfonamid ≥98%
Methansulfonamid
Formel:
CH₅NO₂S Molekulargewicht: 95,13 g/mol Schmelzpunkt: 87…93 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007940 CAS-Nummer: 3144-09-0 EINECS: 221-553-6 |