Methansulfonamid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL64275-50GEA 93.2 EUR
SIAL64275-50G SIAL64275-10G
Methansulfonamid, Sigma-Aldrich®
Methansulfonamid
Formel: CH₅NO₂S
Molekulargewicht: 95,13
MDL Number: MFCD00007940
CAS-Nummer: 3144-09-0
EINECS: 221-553-6