1-Pentylmagnesiumchlorid 1 M in MeTHF (2-Methyltetrahydrofuran)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H51175.APEA 254 EUR
H51175.AP H51175.AE
1-Pentylmagnesiumchlorid 1 M in MeTHF (2-Methyltetrahydrofuran)
1-Pentylmagnesiumchlorid
Formel: C₅H₁₁ClMg
Molekulargewicht: 130,9
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00672089
CAS-Nummer: 6393-56-2
UN-Nummer: 2924
ADR: 3,II