1-Pentylmagnesiumchlorid 2 mol/l in THF, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
SIAL469033-100GEA
198
EUR
SIAL469033-100G
1-Pentylmagnesiumchlorid 2 mol/l in THF, Sigma-Aldrich®
1-Pentylmagnesiumchlorid
Formel:
C₅H₁₁ClMg Molekulargewicht: 130,9 |
MDL Number:
MFCD00672089 CAS-Nummer: 6393-56-2 UN-Nummer: 2924 ADR: 3,II |