9-Ethylcarbazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 9-Ethyl-9H-carbazole,N-Ethylcarbazole
E16600-100G E16600-500G
SIALE16600-100GEA 52.7 EUR
SIALE16600-100G SIALE16600-500G
9-Ethylcarbazol, Sigma-Aldrich®
9-Ethylcarbazole
Formel: C₁₄H₁₃N
Molekulargewicht: 195,27 g/mol
MDL Number: MFCD00004967
CAS-Nummer: 86-28-2
EINECS: 201-660-4