1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyd
MAYBCC28104DAEA
0
EUR
MAYBCC28104DA
MAYBCC28104CB
1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyd
1-Methyl-5-phenyl-1H-pyrazol-4-carbaldehyd
Formel:
C₁₁H₁₀N₂O |
MDL Number:
MFCD04115389 CAS-Nummer: 154927-01-2 |