2-Acrylamido-2-methylpropansulfonsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
A18924.18EA
22.7
EUR
A18924.18
A18924.30
A18924.0B
2-Acrylamido-2-methylpropansulfonsäure ≥98%
2-Acrylamido-2-methylpropansulfonsäure
Formel:
C₇H₁₃NO₄S Molekulargewicht: 207,25 Schmelzpunkt: ∼ 195 °C (Zersetzung) Dichte: 1,10 |
MDL Number:
MFCD00007522 CAS-Nummer: 15214-89-8 EINECS: 239-268-0 ADR: 8,III |