2-Acrylamido-2-methylpropansulfonsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18667.0100EA
34.6
EUR
8.18667.0100
8.18667.9025
8.18667.9999
8.18667.0500
2-Acrylamido-2-methylpropansulfonsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
2-Acrylamido-2-methylpropansulfonsäure
Formel:
C₇H₁₃NO₄S Molekulargewicht: 207,25 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007522 CAS-Nummer: 15214-89-8 EINECS: 239-268-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Melting Point | 190 °C |
Molar Mass | 207.25 g/mol |
Flash Point |
|
Density | 1.36 g/cm3 (20.0 °C) |