Kaliumbenzyltrifluoroborat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL563056-1GEA
164
EUR
SIAL563056-1G
SIAL563056-5G
Kaliumbenzyltrifluoroborat, Sigma-Aldrich®
Kaliumbenzyltrifluoroborat
Formel:
C₇H₇BF₃K Molekulargewicht: 198,0350 g/mol |
MDL Number:
MFCD03427261 CAS-Nummer: 329976-73-0 |