2'-Benzoyl-2,4'-dichloracetanilid
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0023.05EA 606 EUR
PROOMM0023.05
2'-Benzoyl-2,4'-dichloracetanilid
2'-Benzoyl-2,4'-dichloracetanilid
Formel: C₁₅H₁₁Cl₂NO₂
MDL Number: MFCD00018905
CAS-Nummer: 4016-85-7
EINECS: 223-678-1