3-(3,4-Dimethoxybenzoyl)propionsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H25806.06EA
88.4
EUR
H25806.06
H25806.14
3-(3,4-Dimethoxybenzoyl)propionsäure ≥98%
3-(3,4-Dimethoxybenzoyl)propionsäure
Formel:
C₁₂H₁₄O₅ Schmelzpunkt: 159…161 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00033286 CAS-Nummer: 5333-34-6 |