3-Amino-3-(2-nitrophenyl)propionsäure
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBKM08101.1EA
0
EUR
MAYBKM08101.1
MAYBKM08101.10
3-Amino-3-(2-nitrophenyl)propionsäure
3-Amino-3-(2-nitrophenyl)propionsäure
Formel:
C₉H₁₀N₂O₄ |
MDL Number:
MFCD00090356 CAS-Nummer: 5678-48-8 |