2-(3-Methoxyphenyl)thioacetamid ≥97%
|
Gefahr
|
H31615.03EA
81.6
EUR
H31615.03
2-(3-Methoxyphenyl)thioacetamid ≥97%
2-(3-Methoxyphenyl)thioacetamid
Formel:
C₉H₁₁NOS Molekulargewicht: 181,27 g/mol Schmelzpunkt: 104…108 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09414738 CAS-Nummer: 35582-11-7 |