3-Amino-3-(4-fluorphenyl)propionsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL573418-1GEA
43.6
EUR
SIAL573418-1G
3-Amino-3-(4-fluorphenyl)propionsäure, Sigma-Aldrich®
3-Amino-3-(4-fluorphenyl)propionsäure
Formel:
C₉H₁₀FNO₂ Molekulargewicht: 183,18 g/mol |
MDL Number:
MFCD00181811 CAS-Nummer: 325-89-3 |