N,N'-Bis(salicyliden)ethylendiamin 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
A13885.22EA
166
EUR
A13885.22
A13885.14
A13885.36
N,N'-Bis(salicyliden)ethylendiamin 98%
N,N'-Bis(salicyliden)ethylendiamin
Formel:
C₁₆H₁₆N₂O₂ Molekulargewicht: 268,31 g/mol Schmelzpunkt: 129…131 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002244 CAS-Nummer: 94-93-9 EINECS: 202-376-3 |