N,N'-Bis(salicyliden)ethylendiamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL236071-10GEA
40
EUR
SIAL236071-10G
N,N'-Bis(salicyliden)ethylendiamin, Sigma-Aldrich®
N,N'-Bis(salicyliden)ethylendiamin
Formel:
C₁₆H₁₆N₂O₂ Molekulargewicht: 268,31 g/mol |
MDL Number:
MFCD00002244 CAS-Nummer: 94-93-9 EINECS: 202-376-3 |