4-Hydroxy-3-methoxyphenylboronsäurepinakolester 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
ACRO367540050EA 274 EUR
ACRO367540050 ACRO367540010
4-Hydroxy-3-methoxyphenylboronsäurepinakolester 97%
4-Hydroxy-3-methoxyphenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₃H₁₉BO₄
Molekulargewicht: 250,099 g/mol
Schmelzpunkt: 101…106 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD02093723
CAS-Nummer: 269410-22-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 101 to 106 °C
GC ≥96.0 %