4-Hydroxy-3-methoxyphenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL518786-1GEA
63.6
EUR
SIAL518786-1G
SIAL518786-5G
4-Hydroxy-3-methoxyphenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxy-3-methoxyphenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₃H₁₉BO₄ Molekulargewicht: 250,099 g/mol |
MDL Number:
MFCD02093723 CAS-Nummer: 269410-22-2 |