Kalium(4-formylphenyl)trifluoroborat ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
L17969.06EA 180 EUR
L17969.06 L17969.03
Kalium(4-formylphenyl)trifluoroborat ≥97%
Kalium(4-formylphenyl)trifluoroborat
Formel: C₇H₅BF₃KO
Molekulargewicht: 212,02
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02093980
CAS-Nummer: 374564-36-0