2,4-Dibrom-5-(trifluormethoxy)anisol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H33545.06EA 163 EUR
H33545.06 H33545.03
2,4-Dibrom-5-(trifluormethoxy)anisol ≥97%
2,4-Dibrom-5-(trifluormethoxy)anisol
Formel: C₈H₅Br₂F₃O₂
Molekulargewicht: 349,93
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22201036
CAS-Nummer: 1373920-68-3