Methyl-3-formylbenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL47749-5G-FEA 86 EUR
SIAL47749-5G-F SIAL47749-1G-F
Methyl-3-formylbenzoat, Sigma-Aldrich®
Methyl-3-formylbenzoat
Formel: C₉H₈O₃
Molekulargewicht: 164,1600 g/mol
MDL Number: MFCD00189379
CAS-Nummer: 52178-50-4