4-(Diethylamino)salicylaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL225681-5GEA 21.4 EUR
SIAL225681-5G SIAL225681-25G
4-(Diethylamino)salicylaldehyd, Sigma-Aldrich®
4-(Diethylamino)salicylaldehyd
Formel: C₁₁H₁₅NO₂
Molekulargewicht: 193,25
MDL Number: MFCD00003326
CAS-Nummer: 17754-90-4
EINECS: 241-745-3