6-Chlor-2-fluor-3-methoxybenzonitril ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H31973.06EA 264 EUR
H31973.06 H31973.03
6-Chlor-2-fluor-3-methoxybenzonitril ≥97%
6-Chlor-2-fluor-3-methoxybenzonitril
Formel: C₈H₅ClFNO
Schmelzpunkt: 88…92 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09832269
CAS-Nummer: 1017777-72-8
UN-Nummer: 3439
ADR: 6.1,III