Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
3-Chlor-5-fluor-4-methoxybenzonitril ≥97%
Lieferant: Alfa Aesar
Gefahr
H26291.03EA 137 EUR InStock
H26291.03 H26291.06
3-Chlor-5-fluor-4-methoxybenzonitril ≥97%
3-Chlor-5-fluor-4-methoxybenzonitril
Formel: C₈H₅ClFNO
Molekulargewicht: 185,59
Schmelzpunkt: 71…73 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04115866
CAS-Nummer: 886497-30-9
EINECS: 000-000-0
UN-Nummer: 3439
ADR: 6.1,III
Bestellen
BESTELLEN
WEITERE INFORMATIONEN
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge