4-Cyanphenylhydrazin Hydrochlorid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
B22157.22EA 733 EUR
B22157.22 B22157.14 B22157.06
4-Cyanphenylhydrazin Hydrochlorid ≥97%
4-Cyanphenylhydrazin Hydrochlorid
Formel: C₇H₈ClN₃
Molekulargewicht: 169,61 g/mol
Schmelzpunkt: ∼ 243 °C (Zersetzung)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00673994
CAS-Nummer: 2863-98-1