4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL650102-5GEA
26
EUR
SIAL650102-5G
SIAL650102-25G
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzonitril, Sigma-Aldrich®
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzonitril
Formel:
C₉H₈N₂O₄ |
MDL Number:
MFCD00017564 CAS-Nummer: 102714-71-6 |