4-Hydroxy-3-methoxybenzonitril ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
A18056.22EA
250
EUR
A18056.22
A18056.06
A18056.14
4-Hydroxy-3-methoxybenzonitril ≥98%
4-Hydroxy-3-methoxybenzonitril
Formel:
C₈H₇NO₂ Molekulargewicht: 149,15 Schmelzpunkt: 85…89 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001820 CAS-Nummer: 4421-08-3 EINECS: 224-589-0 UN-Nummer: 3439 ADR: 6.1,III |