4-(Dimethylamino)benzhydrazid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A13723.09
A13723.18
AB133830.0010
A13723.09EA
59
EUR
A13723.09
A13723.18
ABCRAB133830.0010
4-(Dimethylamino)benzhydrazid ≥98%
4-(Dimethylamino)benzhydrazid
Purity: 98+%
CAS No.: 19353-92-5
Molecular Formula: C9H13N3O
Formula Weight: 179.22
Melting Point: 174-175°
Beilstein Reference: 2210856
Formel:
C₉H₁₃N₃O Molekulargewicht: 179.22 g/mol Schmelzpunkt: 174…175 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00014761 CAS-Nummer: 19353-92-5 EINECS: 242-985-1 |