3-Amino-4-hydroxybenzhydrazid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
A11538.03EA
35.8
EUR
A11538.03
A11538.06
3-Amino-4-hydroxybenzhydrazid 98%
3-Amino-4-hydroxybenzhydrazid
Formel:
C₇H₉N₃O₂ Molekulargewicht: 167,17 g/mol Schmelzpunkt: 250…252 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00017068 CAS-Nummer: 7450-57-9 EINECS: 000-000-0 |