3,4-Diaminobenzhydrazid 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
L05263.03EA
60
EUR
L05263.03
3,4-Diaminobenzhydrazid 98%
3,4-Diaminobenzhydrazid
Formel:
C₇H₁₀N₄O Molekulargewicht: 166,18 Schmelzpunkt: 148…150 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00017069 CAS-Nummer: 103956-09-8 |