Methyl-5-aminosalicylat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL636436-5GEA
107
EUR
SIAL636436-5G
SIAL636436-1G
Methyl-5-aminosalicylat, Sigma-Aldrich®
Methyl-5-aminosalicylat
Formel:
C₈H₉NO₃ Molekulargewicht: 167,1620 g/mol |
MDL Number:
MFCD01317557 CAS-Nummer: 42753-75-3 |