Methyl-4-aminosalicylat
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0073.09EA
456
EUR
PROOMM0073.09
Methyl-4-aminosalicylat
Methyl-4-aminosalicylat
Formel:
C₈H₉NO₃ Molekulargewicht: 167,18 g/mol |
MDL Number:
MFCD00088091 CAS-Nummer: 4136-97-4 EINECS: 223-958-3 |