Methylthiosalicylat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL357758-5GEA 85.1 EUR
SIAL357758-5G SIAL357758-25G
Methylthiosalicylat, Sigma-Aldrich®
Methylthiosalicylat
Formel: C₈H₈O₂S
Molekulargewicht: 168,21
MDL Number: MFCD00060678
CAS-Nummer: 4892-02-8